Learn More
2,5-Diclorotolueno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10050820 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10050820 25 g Frasco de vidrio 25 g
10696292 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10050820 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 113780250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19398-61-9
Número MDL MFCD00000609
Clave InChI KFAKZJUYBOYVKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dichlorotoluene, benzene, 1,4-dichloro-2-methyl, toluene, 2,5-dichloro, 1,4-dichloro-2-methyl-benzene, toluene,5-dichloro, pubchem3700, acmc-209exk, ksc490m7d, benzene,4-dichloro-2-methyl
PubChem CID 29572
Nombre IUPAC 1,4-dicloro-2-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dichlorotoluene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 4.0°C to 5.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2500g/mL
Punto de ebullición 197.0°C to 200.0°C
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H6Cl2
Fórmula lineal CH3C6H3Cl2
Índice de refracción 1.5460 to 1.5480
Cantidad 25 g
Beilstein 05, 296
Gravedad específica 1.25
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Peso molecular (g/mol) 161.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.03
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dichlorotoluene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.