Learn More
2,5-Diclorotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489963 100 g 100 g
11469963 5 g 5 g
11479963 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489963 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13039.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 19398-61-9 | C7H6Cl2 | 161.025 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19398-61-9
Fórmula molecular C7H6Cl2
Peso molecular (g/mol) 161.025
Número MDL MFCD00000609
Clave InChI KFAKZJUYBOYVKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dichlorotoluene, benzene, 1,4-dichloro-2-methyl, toluene, 2,5-dichloro, 1,4-dichloro-2-methyl-benzene, toluene,5-dichloro, pubchem3700, acmc-209exk, ksc490m7d, benzene,4-dichloro-2-methyl
PubChem CID 29572
Nombre IUPAC 1,4-dicloro-2-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichlorotoluene
Punto de fusión 4°C to 5°C
Densidad 1.256
Punto de ebullición 198°C to 200°C
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Índice de refracción 1.547
Cantidad 100 g
Número UN UN3082
Beilstein 1859112
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.03
Porcentaje de pureza 98%