Learn More
Cloruro de 2,5-diclorotiofeno-3-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11372526 5 g 5 g
11362526 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372526 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06461.06
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 56946-83-9 | C4HCl3O2S2 | 251.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56946-83-9
Fórmula molecular C4HCl3O2S2
Peso molecular (g/mol) 251.52
Número MDL MFCD00051665
Clave InChI JJKSHSHZJOWSEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dichlorothiophene-3-sulphonyl chloride, 2,5-dichloro-3-thiophenesulfonyl chloride, 3-thiophenesulfonyl chloride, 2,5-dichloro, 2,5-dichlorothiophene-3-sulfonic acid chloride, pubchem7412, 2,5-dichlorothiophene-3-sulfonylchloride, acmc-1avwk, 2,5-dichloro 3-thienyl chlorosulfone, 2,5-dichloro-3-thienylsulfonyl chloride, 2,5-dichlorothien-3-yl-sulfonyl chloride
PubChem CID 2736094
Nombre IUPAC cloruro de 2,5-diclorotiofeno-3-sulfonilo
SMILES C1=C(SC(=C1S(=O)(=O)Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichlorothiophene-3-sulfonyl chloride
Densidad 1.697
Punto de ebullición 256°C to 257°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.597
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 1285315
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.54
Porcentaje de pureza 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.