Learn More
Cloruro de 2,5-diclorotiofeno-3-carbonilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10734003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10734003 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10603603 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10734003 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD09458DA
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS 57248-14-3
Fórmula molecular C5HCl3OS
Peso molecular (g/mol) 215.472
Número MDL MFCD00041441
Clave InChI YGDFSMANOSKQRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dichlorothiophene-3-carbonylchloride, 2,5-dichloro-3-thiophenecarbonyl chloride, 3-thiophenecarbonylchloride, 2,5-dichloro, pubchem15832, 2,5-dichloro-3-thenoyl chloride, 2,5-dichloro-3-thiophenecarbonylchloride, 2,5-dichloro-thiophene-3-carbonyl chloride, 2,5-bis chloranyl thiophene-3-carbonyl chloride
PubChem CID 2777084
Nombre IUPAC cloruro de 2,5-diclorotiofeno-3-carbonilo
SMILES C1=C(SC(=C1C(=O)Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dichlorothiophene-3-carbonyl chloride
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.49
Porcentaje de pureza 95%