Learn More
2,5-Dicloropirimidina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15264318 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15264318 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15264318 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454040010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichloropyrimidine
CAS 22536-67-0
Punto de fusión 52.0°C to 55.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H2Cl2N2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,5-dichloro-pyrimidine, pyrimidine, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-1,3-diazine, pubchem13600, acmc-209fxc, ksc493a8n, 2,5-dichloropyrimidine, pyrimidine, 2,5-dichloro-7ci,8ci,9ci
Clave InChI CEJAHXLRNZJPQH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=NC(=N1)Cl)Cl
Nombre IUPAC 2,5-dicloropirimidina
Peso molecular (g/mol) 148.98
PubChem CID 590641
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.98
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dichloropyrimidine, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación