Learn More
2,5-Dicloropirimidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15431099 5 g 5 g
15441099 25 g 25 g
15451099 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15431099 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64066.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22536-67-0 | C4H2Cl2N2 | 148.974 g/mol
2,5-Dichloropyrimidine acid is employed as a important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido de 2,5-dicloropirimidina se emplea como una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, en los productos agroquímicos, farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22536-67-0
Fórmula molecular C4H2Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 148.974
Número MDL MFCD00673131
Clave InChI CEJAHXLRNZJPQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dichloro-pyrimidine, pyrimidine, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-1,3-diazine, pubchem13600, acmc-209fxc, ksc493a8n, 2,5-dichloropyrimidine, pyrimidine, 2,5-dichloro-7ci,8ci,9ci
PubChem CID 590641
Nombre IUPAC 2,5-dicloropirimidina
SMILES C1=C(C=NC(=N1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichloropyrimidine
Punto de fusión 48°C to 55°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación 107°C (225°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3077
Beilstein 110912
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.97
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo