Learn More
2,5-dicloropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494070 25 g 25 g
11442797 50 g 50 g
11481960 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494070 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15442.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16110-09-1 | C5H3Cl2N | 147.99 g/mol
2,5-Dichloropyridine was used in the synthesis of 6-halo-pyridin-3-yl boronic acids and esters. It undergoes cross-coupling reaction with arylboronic acids in the presence of [1,4-bis-(diphenylphosphine)butane]palladium (II) dichloride as catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la 2,5-dicloropiridina se utilizó en la síntesis de los ésteres y ácidos borónicos de 6-halo-piridin-3-ilo. Se somete una reacción de acoplamiento cruzado con los ácidos arilborónicos en presencia de dicloruro de [1,4-bis-(difenilfosfina)butano]paladio (II) como catalizador.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16110-09-1
Fórmula molecular C5H3Cl2N
Peso molecular (g/mol) 147.99
Número MDL MFCD00006239
Clave InChI GCTFDMFLLBCLPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-pyridine, 2,5-dichloro pyridine, ccris 1718, 2,5-dichlorpyridin, 2,5-dichloropyridin, 2,5-dichioropyridine, 2.5-dichloropyridine, pubchem1199, 2,5 dichloropyridine
PubChem CID 27685
Nombre IUPAC 2,5-dicloropiridina
SMILES ClC1=CC=C(Cl)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichloropyridine
Punto de fusión 59°C to 62°C
Punto de ebullición 190°C to 191°C
Temperatura de inflamación 112°C (233°F)
Olor Unpleasant
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 108886
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.99
Porcentaje de pureza 98%