Learn More
Cloruro de 2,5-dicloropiridina-3-carbonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10099491
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10099491 1 g 1 g
10742947 5 g 5 g
10131042 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10099491 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB06842DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 78686-87-0
Fórmula molecular C6H2Cl3NO
Peso molecular (g/mol) 210.438
Número MDL MFCD00210149
Clave InChI VRJMAKCJTSZUQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dichloronicotinoyl chloride, 2,5-dichloro-nicotinoyl chloride, 2,5-dichloro-3-pyridinecarbonyl chloride, 2,5-dichloronicotinic acid chloride, 2,5-dichloropyridine-3-carbonylchloride, 3-chlorocarbonyl-2,5-dichloropyridine, 2,5-dichloro-pyridine-3-carbonyl chloride, 3-pyridinecarbonylchloride, 2,5-dichloro, 3-pyridinecarbonyl chloride, 2,5-dichloro
PubChem CID 2799996
Nombre IUPAC cloruro de 2,5-dicloropiridina-3-carbonilo
SMILES C1=C(C(=NC=C1Cl)Cl)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dichloropyridine-3-carbonyl chloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.45
Porcentaje de pureza 97%