Learn More
2,5-Dicloropiridin-3amina, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10315542
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10315542 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10315542 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB06843DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dichloropyridin-3-amine
CAS 78607-32-6
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C5H4Cl2N2
Número MDL MFCD00204157
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-amino-2,5-dichloropyridine, 2,5-dichloro-3-aminopyridine, 2,5-dichloro-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-3-pyridylamine, 2,5-dichloropyridine-3-amine, pubchem5507, acmc-209per, ksc495k8j
Clave InChI OLZPJUVEGSNIJL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C(=NC=C1Cl)Cl)N
Nombre IUPAC 2,5-dicloropiridina-3-amina
Peso molecular (g/mol) 163.001
PubChem CID 2799999
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.01
Porcentaje de pureza 95%