Learn More
Ácido 2,5-diclorofenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dichlorophenylboronic Acid |
| CAS | 135145-90-3 |
| Fórmula molecular | C6H5BCl2O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | B-(2,5-Dichlorophenyl)boronic Acid, 2,5-Dichlorobenzeneboronic Acid, (2,5-Dichlorophenyl)boronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5BCl2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,10-11H |
| SMILES | OB(O)c1cc(Cl)ccc1Cl |
| Nombre IUPAC | ácido (2,5-diclorofenil)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 190.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.976 |