Learn More
2,5-diclorofenol, TRC
Código de producto. 30384257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30384257 1 g 1 g
30384121 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30384257 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4361051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichlorophenol
CAS 583-78-8
Fórmula molecular C6 H4 Cl2 O
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,5-Dichlorophenol, NSC 6296
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H
SMILES Oc1cc(Cl)ccc1Cl
Nombre IUPAC 2,5-diclorofenol
Peso molecular (g/mol) 163
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.9639