Learn More
2,5-diclorofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dichlorophenol |
| CAS | 583-78-8 |
| Fórmula molecular | C6 H4 Cl2 O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2,5-Dichlorophenol, NSC 6296 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H |
| SMILES | Oc1cc(Cl)ccc1Cl |
| Nombre IUPAC | 2,5-diclorofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 163 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.9639 |