Learn More
2,5-Diclorofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11426536 500 g 500 g
11406536 25 g 25 g
11416536 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11426536 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24787.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 583-78-8 | C6H4Cl2O | 163.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 583-78-8
Fórmula molecular C6H4Cl2O
Peso molecular (g/mol) 163.00
Número MDL MFCD00002174
Clave InChI RANCECPPZPIPNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-phenol, 2,5-dcp, unii-3b11g9akba, 3,6-dichlorophenol, ccris 5903, 3b11g9akba, dsstox_cid_5003, dsstox_rid_77621, dsstox_gsid_25003
PubChem CID 66
ChEBI CHEBI:27929
Nombre IUPAC 2,5-diclorofenol
SMILES OC1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichlorophenol
Punto de fusión 55°C to 58°C
Punto de ebullición 211°C
Olor Phenol-like
Cantidad 500 g
Número UN UN2020
Beilstein 1907692
Formula Weight (peso de la fórmula) 163
Porcentaje de pureza 98%