Learn More
2,5-dicloronitrobenceno, TRC
Código de producto. 30387286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30387286 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30387286 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4355255G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichloronitrobenzene
CAS 89-61-2
Fórmula molecular C6 H3 Cl2 N O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Benzene, 1,4-dichloro-3-nitro- (1CI), 1,4-Dichloro-2-nitrobenzene, 1,4-Dichloro-3-nitrobenzene, 1-Nitro-2,5-dichlorobenzene, 2,5-Dichloro-1-nitrobenzene, 2,5-Dichloronitrobenzene, 2-Nitro-1,4-dichlorobenzene, NSC 406125, NSC 6294, Nitro-p-dichlorobenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
Nombre IUPAC 1,4-dicloro-2-nitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 192
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.9541