Learn More
2,5-dicloronitrobenceno, Mikromol™
Código de producto. 30052431
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052431 25 mg 25 miligramos
17981916 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052431 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1273.220025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2,5-Dicloronitrobenceno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichloronitrobenzene
CAS 89-61-2
Nombres de analitos o componentes 2,5-Dichloronitrobenzene
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H3 Cl2 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Benzene, 1,4-dichloro-2-nitro-, Benzene, 1,4-dichloro-3-nitro- (1CI), 1,4-Dichloro-2-nitrobenzene, 1,4-Dichloro-3-nitrobenzene, 1-Nitro-2,5-dichlorobenzene, 2,5-Dichloro-1-nitrobenzene, 2,5-Dichloronitrobenzene, 2-Nitro-1,4-dichlorobenzene, NSC 406125, NSC 6294, Nitro-p-dichlorobenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
Nombre IUPAC 1,4-dicloro-2-nitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 192
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 190,9541 g/mol