Learn More
2,5-dicloronitrobenceno, Mikromol™
Descripción
2,5-Dicloronitrobenceno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dichloronitrobenzene |
| CAS | 89-61-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,5-Dichloronitrobenzene |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H3 Cl2 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Benzene, 1,4-dichloro-2-nitro-, Benzene, 1,4-dichloro-3-nitro- (1CI), 1,4-Dichloro-2-nitrobenzene, 1,4-Dichloro-3-nitrobenzene, 1-Nitro-2,5-dichlorobenzene, 2,5-Dichloro-1-nitrobenzene, 2,5-Dichloronitrobenzene, 2-Nitro-1,4-dichlorobenzene, NSC 406125, NSC 6294, Nitro-p-dichlorobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1Cl |
| Nombre IUPAC | 1,4-dicloro-2-nitrobenceno |
| Mostrar más |