Learn More
2,5-Diclorohidroquinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479187 1 g 1 g
11489187 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21285.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 824-69-1 | C6H4Cl2O2 | 179.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 824-69-1
Fórmula molecular C6H4Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 179.00
Número MDL MFCD00041749
Clave InChI AYNPIRVEWMUJDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dichlorohydroquinone, 1,4-benzenediol, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-p-hydroquinone, hydroquinone, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-p-benzohydroquinone, 2,5-dchq, 2,5-dichloro-1,4-hydroquinone, 2,5-dichloro-1,4-benzenediol, unii-d489x4tqvd, 2,5-dichloro-1,4-dihydroxybenzene
PubChem CID 65
ChEBI CHEBI:27545
Nombre IUPAC 2,5-Diclorobenceno-1,4-diol
SMILES OC1=CC(Cl)=C(O)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichlorohydroquinone
Punto de fusión 168°C to 171°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179
Porcentaje de pureza 97%