Learn More
2,5-diclorofluoreno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dichlorofluorene |
| CAS | 934748-28-4 |
| Fórmula molecular | C13H8Cl2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2,5-Dichloro-9H-fluorene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H8Cl2/c14-10-4-5-11-9(7-10)6-8-2-1-3-12(15)13(8)11/h1-5,7H,6H2 |
| SMILES | Clc1ccc2c(Cc3cccc(Cl)c23)c1 |
| Peso molecular (g/mol) | 235.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.0003 |