Learn More
2,5-Diclorobencilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11318535 5 g 5 g
11308535 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318535 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11972.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10541-69-2 | C7H7Cl2N | 176.04 g/mol
2,5-Dichlorobenzylamine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,5-diclorobencilamina es una importante materia prima y srive de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Manipular y almacenar en gas inerte. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Es sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10541-69-2
Fórmula molecular C7H7Cl2N
Peso molecular (g/mol) 176.04
Número MDL MFCD00052391
Clave InChI AKGJLIXNRPNPCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dichlorobenzylamine, 2,5-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-benzylamine, 1-2,5-dichlorophenyl methanamine, 2,5-dichlorophenyl methylamine, 2,5-dichlorobenzylam, acmc-1bxya, rarechem al bw 0384, 2,5-dichlorobenzyl amine
PubChem CID 457600
Nombre IUPAC (2,5-diclorofenil)metanamina
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)CN)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichlorobenzylamine
Densidad 1.318
Punto de ebullición 74°C to 76°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.5775
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Beilstein 2639302
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.05
Porcentaje de pureza 97%