Learn More
2,5-Dichlorobenzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2, 5-Dichlorobenzylamine |
| CAS | 10541-69-2 |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Amber Glass Bottle |
| Fórmula molecular | C7H7Cl2N |
| Fórmula lineal | Cl2C6H3CH2NH2 |
| Número MDL | MFCD00052391 |
| Cantidad | 1g |
| Sinónimo | 2,5-dichlorobenzylamine, 2,5-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-benzylamine, 1-2,5-dichlorophenyl methanamine, 2,5-dichlorophenyl methylamine, 2,5-dichlorobenzylam, acmc-1bxya, rarechem al bw 0384, 2,5-dichlorobenzyl amine |
| Mostrar más |