Learn More
2,5-diclorobencilo cloruro, TRC
Código de producto. 30377487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377487 1 g
30369742 500 mg
30387500 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30377487 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4384101G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2745-49-5
Fórmula molecular C7H5Cl3
Peso molecular (g/mol) 195.47
Sinónimo 1,4-Dichloro-2-(chloromethyl)benzene, (2,5-Dichlorophenyl)methyl Chloride, a,2,5-Trichlorotoluene
SMILES ClCc1cc(Cl)ccc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichlorobenzyl Chloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5Cl3/c8-4-5-3-6(9)1-2-7(5)10/h1-3H,4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.9457