Learn More
Cloruro de 2,5-diclorobencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11311937 5 g 5 g
11321937 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11311937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07506.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2745-49-5 | C7H5Cl3 | 195.467 g/mol
2,5-Dichlorobenzyl chloride is used as pharmaceutical Intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 2,5-diclorobencilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes y las bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2745-49-5
Fórmula molecular C7H5Cl3
Peso molecular (g/mol) 195.467
Número MDL MFCD00035818
Clave InChI OMZINLIPPVNUOG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dichlorobenzyl chloride, 1,4-dichloro-2-chloromethyl benzene, 2,5-dichlorobenzylchloride, 1,4-dichloro-2-chloromethyl-benzene, unii-g46i9555fb, benzene, 1,4-dichloro-2-chloromethyl, acmc-20a58t, alpha,2,5-trichlorotoluene, unii-6q4qcu6n2r component
PubChem CID 75976
Nombre IUPAC 1,4-dicloro-2-(clorometil)benceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)CCl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichlorobenzyl chloride
Punto de ebullición 121°C to 124°C (14 mmHg)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.5755
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 637802
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.48
Porcentaje de pureza 97%