Learn More
Bromuro de 2,5-diclorobencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11363237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11363237 25 g 25 g
11343237 1 g 1 g
11353237 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11363237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13775.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85482-13-9
Fórmula molecular C7H5BrCl2
Peso molecular (g/mol) 239.921
Número MDL MFCD00236034
Clave InChI UUVDOPTUDWJHFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dichlorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,4-dichlorobenzene, 2,5-dichlorobenzylbromide, 1-bromomethyl-2,5-dichlorobenzene, alpha-bromo-2,5-dichlorotoluene, benzene, 2-bromomethyl-1,4-dichloro, 2-bromomethyl-1,4-dichloro-benzene, pubchem10208, acmc-1bjf0, 2,5-di-chloro-benzyl bromide
PubChem CID 3495744
Nombre IUPAC 2-(bromometil)-1,4-diclorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)CBr)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichlorobenzyl bromide
Punto de fusión 39°C to 43°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 637803
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.93
Porcentaje de pureza 97%