Learn More
Cianuro de 2,5-diclorobenzoilo, Mikromol™
Código de producto. 18023780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
18023780 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18023780 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0922.090025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Cianuro de 2,5-diclorobenzoilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichlorobenzoyl Cyanide
CAS 64985-85-9
Nombres de analitos o componentes 2,5-Dichlorobenzoyl Cyanide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H3 Cl2 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzeneacetonitrile, 2,5-dichloro-α-oxo-, 2,5-Dichlorobenzoyl cyanide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H3Cl2NO/c9-5-1-2-7(10)6(3-5)8(12)4-11/h1-3H
SMILES Clc1ccc(Cl)c(c1)C(=O)C#N
Nombre IUPAC cianuro de 2,5-diclorobenzoilo
Peso molecular (g/mol) 200.022
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.9592 g/mol