Learn More
2,5-Diclorobenzotrifluoruro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433704
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11433704 25 g 25 g
11423704 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11433704 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11310.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 320-50-3 | C7H3Cl2F3 | 214.996 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 320-50-3
Fórmula molecular C7H3Cl2F3
Peso molecular (g/mol) 214.996
Número MDL MFCD00000608
Clave InChI DYBYUWVMLBBEMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dichlorobenzotrifluoride, 1,4-dichloro-2-trifluoromethyl benzene, benzene, 1,4-dichloro-2-trifluoromethyl, 2,5-dichloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2,5-dichloro-a,a,a-trifluorotoluene, toluene, 2,5-dichloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-6ci,7ci,8ci, pubchem3450, ksc925c7r, 2,5-dichloro trifluoromethylbenzene
PubChem CID 35360
Nombre IUPAC 1,4-dicloro-2-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C(F)(F)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichlorobenzotrifluoride
Densidad 1.483
Temperatura de inflamación 76°C (168°F)
Índice de refracción 1.483
Cantidad 25 g
Número UN UN1760
Beilstein 1955442
Formula Weight (peso de la fórmula) 215
Porcentaje de pureza 98%