Learn More
2,5-Diclorobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418116 5 g 5 g
11428116 25 g 25 g
11438116 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11418116 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14141.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21663-61-6 | C7H3Cl2N | 172.008 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21663-61-6
Fórmula molecular C7H3Cl2N
Peso molecular (g/mol) 172.008
Número MDL MFCD00019741
Clave InChI LNGWRTKJZCBXGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-benzonitrile, 2,5-dichlorobenzonitrite, 2,5-dichlorobenzenecarbonitrile, pubchem3687, acmc-209fn5, ksc490q4h, 2,5-dichlorobenzonitrile, attercop-chm at133057
PubChem CID 89000
Nombre IUPAC 2,5-diclorobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C#N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichlorobenzonitrile
Punto de fusión 128°C to 131°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 2045293
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.01
Porcentaje de pureza 98%