Learn More
2,5-diclorobencenotiol, TRC
Código de producto. 30382656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30382656 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30382656 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4322201G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichlorobenzenethiol
CAS 5858-18-4
Fórmula molecular C6H4Cl2S
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,5-Dichlorobenzene-1-thiol, 2,5-Dichlorothiophenol, NSC 49350
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4Cl2S/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H
SMILES Sc1cc(Cl)ccc1Cl
Nombre IUPAC 2,5-diclorobencenotiol
Peso molecular (g/mol) 179.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.9411