Learn More
Cloruro de 2,5-diclorobencensulfonilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11422557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11422557 500 g 500 g
11402557 25 g 25 g
11412557 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11422557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14805.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5402-73-3
Fórmula molecular C6H3Cl3O2S
Peso molecular (g/mol) 245.498
Número MDL MFCD00007429
Clave InChI BXCOSWRSIISQSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,5-dichlorobenzenesulphonyl chloride, 2,5-dichlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 2,5-dichlorophenylsulfonyl chloride, 2,5-dichlorophenyl chlorosulfone, pubchem5116, acmc-209lcc, bxcoswrsiisqsl-uhfffaoysa
PubChem CID 79401
Nombre IUPAC Cloruro de 2,5-diclorobencensulfonilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)S(=O)(=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 36°C to 39°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 500 g
Número UN UN3261
Beilstein 2369410
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.51
Porcentaje de pureza 98%