Learn More
Ácido 2,5-diclorobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446146 25 g 25 g
11426146 1 g 1 g
11436146 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11446146 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22984.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 135145-90-3 | C6H5BCl2O2 | 190.814 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135145-90-3
Fórmula molecular C6H5BCl2O2
Peso molecular (g/mol) 190.814
Número MDL MFCD01863182
Clave InChI NNTFPBXQPOQRBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dichlorobenzeneboronic acid, 2,5-dichlorophenyl boronic acid, 2,5-dichlorophenylboronicacid, 2,5-dichlorophenyl boranediol, boronic acid, 2,5-dichlorophenyl, pubchem1811, acmc-209bxy, ksc174k3h, 2,5-dichloro-phenylboronic acid
PubChem CID 2773371
Nombre IUPAC ácido (2,5-diclorofenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichlorobenzeneboronic acid
Punto de fusión ∼210°C to 216°C
Cantidad 25 g
Beilstein 4801290
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.82
Porcentaje de pureza 98%