Learn More
2,5-Diclorobenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11476117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11476117 25 g 25 g
11466117 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11476117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25097.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5980-26-7
Fórmula molecular C7H5Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 190.023
Número MDL MFCD00017609
Clave InChI NMHJIYQWKWHDSX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22290
Nombre IUPAC 2,5-diclorobenzamida
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichlorobenzamide
Punto de fusión 158°C to 161°C
Cantidad 25 g
Sinónimo benzamide, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-benzamide, benzamide,2,5-dichloro, acmc-209w3r, ksc610k1t
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.03
Porcentaje de pureza 97%