Learn More
2,5-Diclorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425633 5 g 5 g
11435633 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425633 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13525.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6361-23-5 | C7H4Cl2O | 175.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6361-23-5
Fórmula molecular C7H4Cl2O
Peso molecular (g/mol) 175.01
Número MDL MFCD00156140
Clave InChI BUXHYMZMVMNDMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dichloro-benzaldehyde, 2,5-dichlorobenzaldehdye, benzaldehyde, 2,5-dichloro, pubchem3081, 2.5-dichlorbenzaldehyd, 2,5-dichlorbenzaldehyde, acmc-1bkcw, 2,5-dichloro benzaldehdye, ksc493o7f, 2,5-dichlorobenzaldehyde
PubChem CID 80702
Nombre IUPAC 2,5-diclorobenzaldehído
SMILES ClC1=CC=C(Cl)C(C=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichlorobenzaldehyde
Punto de fusión 53°C to 58°C
Punto de ebullición 231°C to 233°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN1759
Beilstein 1635476
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.01
Porcentaje de pureza 98%