Learn More
2,5-Dicloroanisol, 99 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10194580 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
25 g; frasco de vidrio
Código de producto.
10194580 25 g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10194580 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 264180250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dichloroanisole
Nombre de nota 99%
CAS 1984-58-3
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.3300g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H6Cl2O
Fórmula lineal Cl2C6H3OCH3
Índice de refracción 1.5615 to 1.5635
Número MDL MFCD00061123
Cantidad 25g
Gravedad específica 1.33
Sinónimo 2,5-dichloroanisole, benzene, 1,4-dichloro-2-methoxy, 2,5-dichloromethoxybenzene, banair, anisole, 2,5-dichloro, unii-8b3j0y3cj1, 2,5-dichloroanizole, pubchem3681, dsstox_cid_7452
Clave InChI QKMNFFSBZRGHDJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Nombre IUPAC 1,4-dicloro-2-metoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 177.02
PubChem CID 16125
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.03
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dichloroanisole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.