Learn More
2,5-Dicloroanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11363107 25 g 25 g
11353107 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13497.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1984-58-3 | C7H6Cl2O | 177.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1984-58-3
Fórmula molecular C7H6Cl2O
Peso molecular (g/mol) 177.02
Número MDL MFCD00061123
Clave InChI QKMNFFSBZRGHDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dichloroanisole, benzene, 1,4-dichloro-2-methoxy, 2,5-dichloromethoxybenzene, banair, anisole, 2,5-dichloro, unii-8b3j0y3cj1, 2,5-dichloroanizole, pubchem3681, dsstox_cid_7452
PubChem CID 16125
Nombre IUPAC 1,4-dicloro-2-metoxibenceno
SMILES COC1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichloroanisole
Densidad 1.33
Punto de ebullición 128°C to 132°C (3.5 mmHg)
Índice de refracción 1.563
Cantidad 25 g
Beilstein 2327401
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.03
Porcentaje de pureza 98%