Learn More
2,5-Dicloroanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dichloroaniline |
| CAS | 95-82-9 |
| Fórmula molecular | C6 H5 Cl2 N |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Benzenamine, 2,5-dichloro-, 2,5-DCA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2 |
| SMILES | Nc1cc(Cl)ccc1Cl |
| Nombre IUPAC | 2,5-dicloroanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 162.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.9799 |