Learn More
2,5-Dicloroanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429073 2500 g 2500 g
11414080 250 g 250 g
11419073 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429073 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11151.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95-82-9 | C6H5Cl2N | 162.01 g/mol
2,5-Dichloroaniline was used in a study to develop a fast and sensitive quantitative method for the detection of some aniline derivatives by solid-phase microextraction in gas chromatography-mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utilizó 2,5-dicloroanilina en un estudio para desarrollar un método cuantitativo rápido y sensible para la detección de algunos derivados de anilina mediante microextracción en fase sólida en cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de masas.
Solubilidad
Soluble en ácido clorhídrico diluido.
Notas
Aire & Sensible a la luz, mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-82-9
Fórmula molecular C6H5Cl2N
Peso molecular (g/mol) 162.01
Número MDL MFCD00007667
Clave InChI AVYGCQXNNJPXSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-amino-2,5-dichlorobenzene, azoic diazo component 3, scarlet 2g base, fast scarlet gg base, 2,5-dichloranilin, benzenamine, 2,5-dichloro, azobase dca, scarlet base gg, fast scarlet 2g, scarlet base ngg
PubChem CID 7262
ChEBI CHEBI:34245
Nombre IUPAC 2,5-dichloroaniline
SMILES NC1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichloroaniline
Punto de fusión 48°C to 52°C
Densidad 1.54
Punto de ebullición 250°C to 251°C
Temperatura de inflamación 139°C (282°F)
Cantidad 2500 g
Número UN UN3442
Beilstein 1447438
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Soluble in dilute hydrochloric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.02
Porcentaje de pureza 99%