Learn More
2,5-Dicloroanilina-3,4,6-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dichloroaniline-3,4,6-d3 |
| CAS | 783321-80-2 |
| Fórmula molecular | C6H2D3Cl2N |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2,5-Dichloroaniline D3 (Ring D3), Benzen-2,4,5-d3-amine, 3,6-dichloro- (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2/i1D,2D,3D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(Cl)c(N)c([2H])c1Cl |
| Nombre IUPAC | 2,5-dicloro-3,4,6-trideuterioanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 165.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.9987 |