Learn More
2',5'-dicloroacetofenona, TRC
Código de producto. 30373423
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30373423 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30373423 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43160525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',5'-Dichloroacetophenone
CAS 2476-37-1
Fórmula molecular C8 H6 Cl2 O
Cantidad 25 g
Sinónimo 2',5'-Dichloroacetophenone, 1-(2,5-Dichlorophenyl)ethanone, 2,5-Chloroacetophenone, 2',5'-Dichloroacetophenone, NSC 6308
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)7-4-6(9)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
Nombre IUPAC 1-(2,5-diclorofenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 189.039
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.98