Learn More
2',5'-Dicloroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424080
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424080 10 g 10 g
11454824 25 g 25 g
11464824 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424080 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13770.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2476-37-1 | C8H6Cl2O | 189.035 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2476-37-1
Fórmula molecular C8H6Cl2O
Peso molecular (g/mol) 189.035
Número MDL MFCD00000607
Clave InChI CYNFEPKQDJHIMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2',5'-dichloroacetophenone, 1-2,5-dichlorophenyl ethanone, 2,5-dichloroacetophenone, ethanone, 1-2,5-dichlorophenyl, acetophenone, 2',5'-dichloro, 1-2,5-dichlorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2,5-dichlorobenzene, 2,5-dichloracetophenon, pubchem10586, acmc-1cmfm
PubChem CID 75587
Nombre IUPAC 1-(2,5-diclorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',5'-Dichloroacetophenone
Punto de fusión 11°C to 13°C
Densidad 1.312
Punto de ebullición 118°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.561
Cantidad 10 g
Beilstein 1865043
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.04
Porcentaje de pureza 98%