Learn More
2',5'-Dicloroacetofenona, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15187412 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15187412 100 g Frasco de vidrio 100 g
15177412 10 g Frasco de vidrio 10 g
10307650 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15187412 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 179421000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 2476-37-1
Fórmula molecular C8H6Cl2O
Peso molecular (g/mol) 189.04
Número MDL MFCD00000607
Clave InChI CYNFEPKQDJHIMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2',5'-dichloroacetophenone, 1-2,5-dichlorophenyl ethanone, 2,5-dichloroacetophenone, ethanone, 1-2,5-dichlorophenyl, acetophenone, 2',5'-dichloro, 1-2,5-dichlorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2,5-dichlorobenzene, 2,5-dichloracetophenon, pubchem10586, acmc-1cmfm
PubChem CID 75587
Nombre IUPAC 1-(2,5-diclorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2', 5'-Dichloroacetophenone
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 11.0°C to 13.0°C
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.3120g/mL
Punto de ebullición 118.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2C6H3COCH3
Índice de refracción 1.5604 to 1.5624
Cantidad 100 g
Gravedad específica 1.312
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.04
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido