Learn More
2',5'-Dicloroacetofenona, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15177412 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15177412 10 g Frasco de vidrio 10 g
10307650 50 g Frasco de vidrio 50 g
15187412 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15177412 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 179420100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 2476-37-1
Fórmula molecular C8H6Cl2O
Peso molecular (g/mol) 189.04
Número MDL MFCD00000607
Clave InChI CYNFEPKQDJHIMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2',5'-dichloroacetophenone, 1-2,5-dichlorophenyl ethanone, 2,5-dichloroacetophenone, ethanone, 1-2,5-dichlorophenyl, acetophenone, 2',5'-dichloro, 1-2,5-dichlorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2,5-dichlorobenzene, 2,5-dichloracetophenon, pubchem10586, acmc-1cmfm
PubChem CID 75587
Nombre IUPAC 1-(2,5-diclorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2', 5'-Dichloroacetophenone
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 11.0°C to 13.0°C
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.3120g/mL
Punto de ebullición 118.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2C6H3COCH3
Índice de refracción 1.5604 to 1.5624
Cantidad 10 g
Gravedad específica 1.312
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.04
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido