Learn More
Alfa Aesar™ 2',5'-Dicloroacetoacetanilida, 98 %
Código de producto. 11429230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429230 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11429230 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor A16700.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2044-72-6
Fórmula molecular C10H9Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 246.087
Número MDL MFCD00018520
Clave InChI HLMZZYYGOKOOTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2',5'-dichloroacetoacetanilide, n-2,5-dichlorophenyl-3-oxobutanamide, acetoacetic acid-2,5-dichloroanilide, butanamide, n-2,5-dichlorophenyl-3-oxo, acetoacetanilide, 2',5'-dichloro, acmc-1cg2h, 2,5-dichloroacetoacetanilide, acetoacetanilide,5'-dichloro, n-acetoacetyl-2,5-dichloroaniline, butanamide,5-dichlorophenyl-3-oxo
PubChem CID 74890
Nombre IUPAC N-(2,5-diclorofenil)-3-oxobutanamida
SMILES CC(=O)CC(=O)NC1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',5'-Dichloroacetoacetanilide
Punto de fusión 94°C to 96°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.09
Porcentaje de pureza 98%