Learn More
2,5-Dicloro-p-xileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499267 100 g 100 g
11489267 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21344.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1124-05-6 | C8H8Cl2 | 175.052 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1124-05-6
Fórmula molecular C8H8Cl2
Peso molecular (g/mol) 175.052
Número MDL MFCD00000610
Clave InChI UTGSRNVBAFCOEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dichloro-p-xylene, 2,5-dichloro-1,4-dimethylbenzene, benzene, 1,4-dichloro-2,5-dimethyl, p-xylene, 2,5-dichloro, unii-7p8m86zob2, 2,5-dichloro-para-xylene, p-xylene,5-dichloro, p-xylene,2,5-dichloro, acmc-2099eq, dsstox_cid_24780
PubChem CID 70755
Nombre IUPAC 1,4-dicloro-2,5-dimetilbenceno
SMILES CC1=CC(=C(C=C1Cl)C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichloro-p-xylene
Punto de fusión 68°C to 70°C
Cantidad 100 g
Punto de ebullición 221°C to 223°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.06
Porcentaje de pureza 98%