Learn More
2,5-Dicloro-p-fenilendiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417044
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11417044 25 g 25 g
11407044 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11417044 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21494.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20103-09-7 | C6H6Cl2N2 | 177.028 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20103-09-7
Fórmula molecular C6H6Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 177.028
Número MDL MFCD00007902
Clave InChI QAYVHDDEMLNVMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dichloro-1,4-phenylenediamine, 2,5-dichloro-p-phenylenediamine, 2,5-dichloro-1,4-benzenediamine, 1,4-diamino-2,5-dichlorobenzene, 1,4-benzenediamine, 2,5-dichloro, unii-9ccw77baxp, 1,4-diamino-3,6-dichlorobenzene, p-phenylenediamine, 2,5-dichloro, 9ccw77baxp, benzene, 2,5-dichloro, 1,4-diamino
PubChem CID 29949
Nombre IUPAC 2,5-diclorobenceno-1,4-diamina
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)N)Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichloro-p-phenylenediamine
Punto de fusión 164°C to 168°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.03
Porcentaje de pureza 99%