Learn More
2,5-Dicloro-p-benzoquinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15770869 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15770869 25 g 25 g
15515444 1 g 1 g
15760869 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15770869 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 406730250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 615-93-0 | C6H2Cl2O2 | 176.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-93-0
Fórmula molecular C6H2Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 176.99
Clave InChI LNXVNZRYYHFMEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dichloro-1,4-benzoquinone, 2,5-dichloro-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro, 2,5-dichlorobenzo-1,4-quinone, p-benzoquinone, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-p-quinone, acmc-1bhnt, 2,5-dichlorobenzoquinone, p-benzoquinone,5-dichloro, 2,5-dichoro-p-benzoquinone
PubChem CID 12011
Nombre IUPAC 2,5-diclorociclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
SMILES C1=C(C(=O)C=C(C1=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichloro-p-benzoquinone
Punto de fusión 159.0°C to 161.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.99
Porcentaje de pureza 98%