Learn More
2,5-Dicloro-p-benzoquinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15760869 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15760869 5 g 5 g
15515444 1 g 1 g
15770869 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15760869 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 406730050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 615-93-0 | C6H2Cl2O2 | 176.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-93-0
Fórmula molecular C6H2Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 176.99
Clave InChI LNXVNZRYYHFMEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dichloro-1,4-benzoquinone, 2,5-dichloro-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro, 2,5-dichlorobenzo-1,4-quinone, p-benzoquinone, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-p-quinone, acmc-1bhnt, 2,5-dichlorobenzoquinone, p-benzoquinone,5-dichloro, 2,5-dichoro-p-benzoquinone
PubChem CID 12011
Nombre IUPAC 2,5-diclorociclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
SMILES C1=C(C(=O)C=C(C1=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichloro-p-benzoquinone
Punto de fusión 159.0°C to 161.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.99
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dichloro-p-benzoquinone, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,5-Dichloro-p-benzoquinone