Learn More
2,5-Dicloro-4-(trifluorometil)piridina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10311710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10311710 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10311710 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00145DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 89719-92-6
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H2Cl2F3N
Número MDL MFCD09749663
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,5-dichloro-4-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2,5-dichloro-4-trifluoromethyl, acmc-20dwro
Clave InChI GFTRYJQAASFSIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=NC=C1Cl
Nombre IUPAC 2,5-dicloro-4-(trifluorometil)piridina
Peso molecular (g/mol) 215.98
PubChem CID 26986016
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.99
Porcentaje de pureza 97%