Learn More
2,5-Dicloro-4-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15486247 1 g 1 g
15496247 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33442.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 89719-92-6 | Molecular Formula: C6H2Cl2F3N | Molecular Weight: 215.98 g/mol
2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine, 2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine and 3-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine were each converted into the three possible carboxylic acids 2, 4, 6,8, 10, 12, 16, 17 and 20. This was achieved by employing several, but not all of the organometallic toolbox methods : transformation of a more basic organometallic species into a less basic isomer by transmetalation-equilibration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-cloro-6-(trifluorometil)piridina, la 2-cloro-5-(trifluorometil)piridina y la 3-cloro-4-(trifluorometil)piridina se convirtieron cada una en los tres posibles ácidos carboxílicos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 17 y 20. Esto se logró empleando varios, pero no todos los «métodos de caja de herramientas» organometálicos: transformación de una especie organometálica más básica en un isómero menos básico mediante equilibrio de transmetalación.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y aluminio. Se recomienda la protección bajo nitrógeno y temperaturas más bajas (por debajo de 4 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89719-92-6
Fórmula molecular C6H2Cl2F3N
Peso molecular (g/mol) 215.98
Número MDL MFCD09749663
Clave InChI GFTRYJQAASFSIB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dichloro-4-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2,5-dichloro-4-trifluoromethyl, acmc-20dwro
PubChem CID 26986016
Nombre IUPAC 2,5-dicloro-4-(trifluorometil)piridina
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=NC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Punto de ebullición 76°C (18 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.99
Porcentaje de pureza 97%