Learn More
2,5-dicloro-4-piridinacarboxaldehído, TRC
Código de producto. 30371447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30371447 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30371447 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4361601G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde
CAS 102645-33-0
Fórmula molecular C6 H3 Cl2 N O
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3Cl2NO/c7-5-2-9-6(8)1-4(5)3-10/h1-3H
SMILES Clc1cc(C=O)c(Cl)cn1
Nombre IUPAC 2,5-dicloropiridina-4-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 176
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.9592