Learn More
2,5-dicloro-4-nitrofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Dichloro-4-nitrophenol |
| CAS | 5847-57-4 |
| Fórmula molecular | C6H3NO3Cl2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3Cl2NO3/c7-3-2-6(10)4(8)1-5(3)9(11)12/h1-2,10H |
| SMILES | Oc1cc(Cl)c(cc1Cl)[N+](=O)[O-] |
| Peso molecular (g/mol) | 207.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.949 |