Learn More
2,5-Dicloro-4-metilanilina, TRC
Código de producto. 30009825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009825 250 mg 250 miligramos
30009223 100 mg 100 miligramos
30004342 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009825 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD476053250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88434-66-6
Fórmula molecular C7 H7 N Cl2
Peso molecular (g/mol) 176.043
Sinónimo 2,5-Dichloro-4-methylbenzenamine, 2,5-Dichloro-4-aminotoluene;
Nombre IUPAC 2,5-dicloro-4-metil-anilina
SMILES Cc1cc(Cl)c(N)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichloro-4-methylaniline
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7Cl2N/c1-4-2-6(9)7(10)3-5(4)8/h2-3H,10H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.9956